56701
别名:
密封圈,1/8 英寸,Tefzel®,每包 10 个
1 of 10
58685
无凸缘接头
Supelco
57020-U
SPE 小柱连接头
58686
无凸缘管路接头
58745
色谱柱塞头
51262-U
超高性能手紧接头
56700-U
密封垫圈
57656
Upchurch PEEK 手紧接头
54258-U
大体积 SPE 储存器
58705
Cheminert® 管道接头
22668-U
Swagelok® 接头套件
Tefzel® ferrule
pkg of 10 ea
Upchurch Scientific, Inc P-300X
1/4-28 UNF ferrule for 1/8 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut)
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 3
57692
RheFlex® PEEK 接头
58742
玻璃管连接头
54995
PEEK 管