主要文件
54951
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
产品名称
LiChrosorb ® RP-18 HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L1
特點
endcapped: no
製造商/商標名
LiChrosorb®
標籤範圍
17% Carbon loading
參數
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 4.6 mm
表面積
300 m2/g
基質
octadecyl
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
LiChrosorb® RP-18 HPLC色谱柱装填世界最知名HPLC厂家生产的最精细的商业化硅胶和键合相。色谱柱经过特定溶质测试,可建立HPLC应用需要的可重现的保留值和选择性。它们符合USP标准的L1色谱柱要求,适合中性、酸性和弱碱性化合物的反相HPLC分析。
推薦產品
发现用于HPLCLC-MS分析的理想 LiChropur 试剂
法律資訊
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)