产品名称
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) Hibar® RT 250-4, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
LiChrosorb®
特點
endcapped: no
參數
400 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
柱長度 × 內徑
25 cm × 4 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
C18 bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
儲存溫度
no temp limit
一般說明
HPLC色谱柱
LiChrosorb® RP-18 是一个可靠的形状不规则的硅胶载体,具有反相特性。它非常适合分离中性、酸性和弱碱性化合物。该吸附剂装在 Hibar 250-4 HPLC 色谱柱中。在安装LiChroCART 4-4保护柱时,必须使用保护柱支架1.51487。
分析報告
压力: ≤ 90 bar
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 55000
对称性(甲苯):0.8-1.4
容量系数(甲苯):1.0 - 2.0
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 55000
对称性(甲苯):0.8-1.4
容量系数(甲苯):1.0 - 2.0
法律資訊
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany