主要文件
1.50432
Supelco
LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm, Hibar® RT HPLC Column
别名:
TM=[“LiChrosorb”]C8高效液相色谱柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
产品名称
LiChrosorb® RP-8 (5 µm) Hibar® RT 125-4, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L7
產品線
LiChrosorb®
特點
endcapped: no
參數
400 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
柱長度 × 內徑
12.5 cm × 4 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
C8 bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
儲存溫度
no temp limit
一般說明
HPLC色谱柱
LiChrosorb® RP-8 是一个可靠的形状不规则的硅胶载体,具有反相特性。它非常适合分离中性、酸性和弱碱性化合物。该吸附剂装在Hibar 125-4 HPLC色谱柱中。在安装LiChroCART 4-4保护柱时,必须使用保护柱支架1.51487。
應用
  • 高效液相色谱法测定血浆中两性霉素B、脂质体两性霉素B和两性霉素乙胶体分散体的含量 : Egger等人的这项研究重点关注了以LiChrosorb RP-8为固定相,HPLC法测定血浆中各种形式的两性霉素B。该方法可确保临床环境中这些抗真菌药物的准确监测(Egger et al., 2001).
  • 反相高效液相色谱法测定肽的疏水性参数。: Rothemund等人的这项研究使用LiChrosorb ®RP-8测定了各种肽的疏水性,为生化研究中肽的表征提供了有价值的见解(Rothemund et al., 1994).
  • 高效液相色谱法测定艾滋病患者血浆中阿霉素、阿霉素和四种苷元代谢产物: Beijinen等人在HPLC方法中使用LiChrosorb ®RP-8定量测定血浆中的阿霉素及其代谢产物,为艾滋病患者的治疗药物监测提供了一种稳健的工具(Beijnen et al., 1991).
分析報告
压力: ≤ 50 bar
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 55000
对称性(甲苯):0.8-1.4
容量系数(甲苯):0.5 - 1.5
法律資訊
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany