材料
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
品質
MS friendly
成份
bed wt., 200 mg
包裝
pk of 30
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
160-420 m2/g
容積
6 mL
基質
Hydrophilic modified styrene polymer particle platform
基質活性組
polystyrene phase
粒徑
50-70 μm
孔徑
80-200 Å pore size
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
样品基质相容性:水溶液(生物流体、水)
- 亲水改性苯乙烯聚合物
- 开发用于从水样中提取多种化合物
- 保留主要基于反相;然而,由于该相是亲水改性的,它也适用于极性化合物。
- 被保留和回收的更具极性的化合物的例子包括(但不限于): 吡哆醇(logPo/w -0.56)、核黄素(logPo/w -2.02)、生物素(logPo/w 0.11)。
特點和優勢
- 价格低,样品制备性能出色
- 适合通用方法 - 在方法开发过程中节省时间、金钱和令人头痛的事
- 更大的容量允许更小的床重 = 更小的洗脱体积 = 节省样品处理时间
- 抗过度干燥,可使用更强的方法
- 低 UV 和 MS 可萃取物,可降低背景并提高灵敏度
- 严格的生产和 QC 指南提供更高的批次间、管间和井间一致性,以提高准确性和精密度
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
商品
Select HLB SPE is a hydrophilic polymer phase for analyte extraction from aqueous matrices. Here it’s used for statins in plasma and 48 pharmaceutical analytes in drinking water.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.