产品名称
Ascentis ® Express C8,2.7μm HPLC 色谱柱, 2.7 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L7
產品線
Ascentis®
特點
endcapped
製造商/商標名
Ascentis®
包裝
1 ea of
參數
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
長度 × 內徑
3 cm × 2.1 mm
表面積
135 m2/g
雜質
<5 ppm metals
基質
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
基質活性組
C8 (octyl) phase
粒徑
2.7 μm
孔徑
90 Å
工作pH值範圍
2-9
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
访问 Ascentis Express 主页,以获得有关此新色谱柱技术的更多信息。
法律資訊
相關產品
防護柱套
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
商品
Sigma-Aldrich presents an article on serum lipidomics profiling using an Ascentis Express Fused-Core C18 column.
Sigma-Aldrich presents an article on serum lipidomics profiling using an Ascentis Express Fused-Core C18 column.
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
53839-U | 4061838534392 |