主要文件
52659-U
Supelco
Discovery® DSC-Si SPE 小柱
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
别名:
Silica SPE cartridge tube
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
NACRES:
NB.21
材料
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
品質等級
成份
bed wt., 10 g
包裝
pk of 16
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
容積
60 mL
基質
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
基質活性組
silica bonding
粒徑
50 μm
孔徑
70 Å pore size
應用
food and beverages
分離技術
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
助留机理:正相
样品基质相容性:有机溶剂、油类和脂类
  • 未键合的酸洗硅胶吸附剂,是正相固相萃取以及其他改良的快速分离技术的理想选择
  • 通常用于通过极性不断增大的溶液,采用连续洗脱来分离或移除结构相似的分子
  • 可使用的极性最大的正相吸附剂
  • 极好的柱容量用于净化组合化学反应的溶液相,从反应副产物和多余试剂中移除目标分子
  • 可提供布氏漏斗构型,便于扩展
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)