主要文件
52214-U
Upchurch VHP (Very High Pressure) Fittings
VHP-205, for use with 1/16 inch (1.6mm) tubing, 10-32 thread, stainless steel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
材料
stainless steel
製造商/商標名
VHP-205
包裝
1 ea of
接頭
10-32 thread
相容性
for use with 1/16 inch (1.6mm) tubing
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)