主要文件
57658
二通连接件
bore 0.010 in., 10-32 thread
别名:
Upchurch 手紧式 PEEK 二通连接件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
材料
carbon-filled PEEK union
0.010 in.
接頭
10-32 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
The PEEK zero dead volume unions are to be operated at 5000 ψ (352 kg/cm2). They include Fingertight III nuts and ferrules.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)