Merck
442578
Supelco
异狄氏剂醛
PESTANAL®, analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 25 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
ClC21C3(C2C4C5C1(C(C3(C5C(C4)C=O)Cl)(Cl)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C12H8Cl6O/c13-8-5-3(2-19)1-4-6(5)9(14,12(8,17)18)11(16)7(4)10(8,11)15/h2-7H,1H2
InChI 密鑰
HCTWZIFNBBCVGM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
异狄氏剂醛是有机氯类农药。
当暴露于光或热下时,异狄氏剂醛可作为农药异狄氏剂的氧化产物而获得
應用
异狄氏剂醛可以用作分析以下物质中异狄氏剂醛的参考标准:
  • 通过使用负离子化学电离(GC/MS-NCI)模式的超声辅助萃取微型细胞(UAE-MSC)和气相色谱/质谱法测定空气中的颗粒物样品。
  • 通过固相萃取(SPE)和 UAE 对海水样品进行分析,然后使用气相色谱与三重四极杆串联质谱(MS/MS)偶联进行分析。
  • 通过 GC-MS 法分析微咸水鱼。
  • 通过快速、简便、廉价、有效、坚固耐用且安全的(QuEChERS)提取和 GC-MS/MS 法分析生物基质。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Gas chromatography-vacuum ultraviolet spectroscopy for multiclass pesticide identification.
Fan H, et al.
Journal of Chromatography A, 1389, 120-127 (2015)
Patnaik P
A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances (2007)
Patnaik P
Handbook of Environmental Analysis: Chemical Pollutants in Air, Water, Soil, and Solid Wastes, Third Edition (2017)
Levels of Organochlorine Pesticides in Brackish Water Fish from Niger River, Nigeria.
Unyimadu JP, et al.
Journal of Environmental and Public Health, 2018 (2018)
Determination of organochlorine pesticides in wildlife liver and serum using gas chromatography tandem quadrupole mass spectrometry.
Bokhart M, et al.
Journal of Chromatography and Separation Techniques, 6(6), 1-1 (2015)
实验方案
, analytical standard; Endosulfan sulfate; Endrin aldehyde; Endrin ketone; Heptachlor; γ-BHC, certified reference material, 1000 μg/mL in methanol; Decachlorobiphenyl; Methoxychlor