Merck
43075
Supelco
Tetra-O-methylscutellarein
analytical standard
别名:
4′,5,6,7-Tetramethoxyflavone, 5,6,7-Trimethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Scutellarein tetramethyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H18O6
CAS号:
分子量:
342.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C1C2=C(OC)C(OC)=C(OC)C=C2OC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C1
InChI
1S/C19H18O6/c1-21-12-7-5-11(6-8-12)14-9-13(20)17-15(25-14)10-16(22-2)18(23-3)19(17)24-4/h5-10H,1-4H3
InChI 密鑰
URSUMOWUGDXZHU-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)