主要文件
33182-U
Supelco
手动启盖器
for use with 13mm crimp seals, pkg of 1 ea
别名:
Manual Vial Cap Remover
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)