主要文件
29662-U
Supelco
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) QsertVial
volume 0.3 mL, QsertVial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa (with slit), thread for 9 mm
别名:
Verified Vial Kit, Low Adsorption (LA) TM=["QsertVial"]
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa (with slit)
特點
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
容積
0.3 mL
接頭
thread for 9 mm
相容性
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
QSertVial is a trademark of QIS, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
实验方案
Honey bee exposure to neonicotinoid pesticides could contribute to colony collapse disorder (CCD). This application utilizes QuEChERS Extraction and LC-MS Analysis.