Merck
所有图片(4)
Key Documents
28118-U
Supelco
Escort Elf Twin Port Sampling Pump
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104008
NACRES:
NB.24
product name
Escort Elf 双端口取样器,
技術
active air sampling: suitable
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
一般說明
该泵附件使用吸附管,用于低流量行业的卫生取样,例如气体或蒸汽监测。两个针型阀可对同时收集的两个管子进行独立流量控制,关闭一个阀的流量之后,另一个管还可单独使用该取样器可与任何个人取样泵(25 英寸水柱下流速可以达到 1.5 升/分)兼容。总流速不能超过 500 毫升/分。每个取样器配有两个管保护器,一个用于小管(<2 英寸长),而另一个用于长管(<41/2 英寸长),而且需要使用管路将取样器连接到取样泵。
特點和優勢
Features:
  • Valved mechanism allows flow control down to .001 L/min
  • Control the flow rate of each port independently
  • Includes tube covers to fit both large and small tube sizes
法律資訊
Escort is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)