材料
aluminum hardware
agency
EN 17141
ISO 14698-1
USP 797
產品線
MAS-100®
特點
portable ( )
包裝
pkg of 1 kit
製造商/商標名
MAS-100 VF®
技術
active air sampling: suitable
高度 × 直徑
179 mm × 109 mm
深度
148 mm , with handle
重量
1.92 kg (including perforated lid)
孔徑
0.6 mm pore size
應用
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
相容性
for use with 90 mm Petri dishes
儲存溫度
no temp limit
一般說明
MAS-100 VF® 微生物空气监测系统是一种基于Andersen空气采样器原理的高性能、便携式、电池供电的仪器。这些小巧而复杂的设备,是有最高质量要求的微生物空气监测的首选。通过 300 孔穿孔盖吸入周围的空气,并在标准 90-100 mm 培养皿或 55-60 mm 接触板中撞击到生长培养基的表面。将微生物接入到琼脂上,经过适当的孵育期后,对菌落进行计数。该系统可测量气体的流入量并将其调节到100升/分钟的恒定值。这些系统具有最高的气流精度,为±4.0%,而其他系统则会达到±10%。集成的流量传感器使用户可以自由更换穿孔的盖子,而不会影响设备的精度或校准。MAS-100VF® 由具有智能充电程序的锂离子可充电电池供电,可确保较长的电池寿命而无需进行常规放电。
應用
MAS-100 VF®微生物空气采样设备广泛用于制药和个人护理行业以及食品、饮料和环境应用中。
成分
包括U盘文件、Allen钥匙(SW2)、300孔穿孔盖、塑料防尘罩、带USB电缆的电池充电器以及便携式外壳
法律資訊
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG
也與該產品經常一起購買
相關產品
产品编号
说明
价格
附屬品