主要文件
27354
Supelco
Viton® 隔垫
black Viton®, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
black Viton®
black Viton®
包裝
pkg of 100 ea
參數
260 °C temp. limit
外徑
18 mm
直徑× 厚度
18 mm × 0.060 in.
相容性
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)