主要文件
27355
Supelco
Viton® 隔垫
black Viton®, diam. × thickness 22 mm × 0.060 in., for use with 20, 40, or 60 mL vial, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
black Viton®
black Viton®
包裝
pkg of 100 ea
參數
260 °C temp. limit
外徑
22 mm
直徑× 厚度
22 mm × 0.060 in.
相容性
for use with 20, 40, or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)