主要文件
27051
Supelco
预组装螺纹口样品瓶,带聚丙烯顶部开口瓶盖
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, tan PTFE/silicone septum
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
amber glass vial
black polypropylene cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
特點
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
29 mm × 82 mm
容積
40 mL
接頭
thread for 10-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)