Merck
25463
Supelco
Mol Sieve 5A PLOT毛细管GC色谱柱
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 30 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115710
eCl@ss:
32119290
材料
fused silica
描述
PLOT = Porous Layer Open Tubular
參數
≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
平均厚度
30 μm
df
30 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
30 m × 0.53 mm
基質活性組
Aluminosilicate phase
應用
chemicals and industrial polymers
food and beverages
柱類型
capillary PLOT
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
多孔层空心(PLOT)柱一种强大的工具,适用于通过气相色谱法分析固定气体、轻质烃类和挥发性溶剂。与传统的填充柱相比,它们更受欢迎。 不锈钢气相色谱柱中的分子筛5A载体通常用于大气一氧化二氮的测量,因为它与水具有很强的亲和力。它还有助于置换一些残留的气体。
应用:该色谱柱可在五分钟内分离多种永久气体成分,如氧气、氮气、一氧化碳和甲烷。通过使用低于室温的温度,可以实现更困难的分离,例如从氧气中分离氩气。这些色谱柱具有所有PLOT色谱柱中最强的吸附强度。
USP 代码 :无
  • 硅铝酸盐
温度限制
  • 亚常温至300 °C (等温或程序性的)
其他說明
我们提供各种色谱配件,包括 分析注射器
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Porous layer open-tubular capillary columns: preparations, applications and future directions.
Zhenghua Ji
Journal of Chromatography A, 842 (1), 115-142 (1999)
Measurement of atmospheric nitrous oxide using a molecular sieve 5A trap and gas chromatography.
Miles LD.
Analytical Chemistry, 43 (8), 1113-1115 (1971)