主要文件
24243
Supelco
Mol Sieve 5A PLOT毛细管GC色谱柱
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, average thickness 15 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115710
eCl@ss:
32119290
材料
fused silica
描述
PLOT = Porous Layer Open Tubular
參數
≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
平均厚度
15 μm
df
15 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
30 m × 0.32 mm
基質活性組
Aluminosilicate phase
應用
chemicals and industrial polymers
food and beverages
柱類型
capillary PLOT
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
应用:该色谱柱可在五分钟内分离多种永久气体成分,如氧气、氮气、一氧化碳和甲烷。通过使用低于室温的温度,可以实现更困难的分离,例如从氧气中分离氩气。这些色谱柱具有所有PLOT色谱柱中最强的吸附强度。
USP 代码 :无
  • 硅铝酸盐
温度限制
  • 亚常温至300 °C (等温或程序性的)
多孔层开管柱是气相色谱中分析固定气体、轻烃和挥发性溶剂的有力工具。与传统柱相比,它们大多是首选。
應用
Mol Sieve 5A PLOT毛细管GC柱可用于毛细管气相色谱用于对食品脂肪酸复杂混合物的测定和定量分析。
其他說明
我们提供各种色谱配件,包括 分析注射器
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Quantitative analysis of food fatty acids by capillary gas chromatography.
Slover HT and Lanza E.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 56 (12), 933-943 (1979)
Porous layer open-tubular capillary columns: preparations, applications and future directions.
Journal of Chromatography A, 842 (1), 115-142 (1999)