主要文件
24534-U
Hamilton® 注射器,700 系列,固定针头,针头类型 #5
new
705N, volume 50 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
材料
cone tip stainless steel needle (point style 5)
針尺寸
22s ga
特點
needle type N (cemented needle)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 80539
針長
51 mm (2 in.)
容積
50 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Hamilton® syringe, 700 series, cemented needle, pt.#5 allows liquid samples to be filled and dispensed through the side hole.
Septum damage is minimized by the solid domed tip.
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)