Key Documents
24445
RN 注射器的 SGE 针头
volume 10 μL, N10-VA8X00H-II, needle size 25 ga, needle L × O.D. 53 mm × 0.50 mm
别名:
N10-VA8100H 备用针头,个
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
針尺寸
25 ga
特點
needle cone tip, side-port
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
SGE 037777
針長 × 外徑
53 mm × 0.50 mm
容積
10 μL
相容性
for use with 10RVA8X, 8100, and 8200
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
RN syringes allow easy replacement of needles that get damaged in the field. The needle is seated at zero graduation mark.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)