Key Documents
26889-U
用于 Agilent/HP 7673、7683 和 6850 ALS 自动进样器的 SGE 注射器(配有固定针头)
volume 10 μL, 10F-HP-0.63/0.47, needle size 23-26 ga, needle L 42 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
材料
cone tip stainless steel needle
針尺寸
23-26 ga
特點
needle type F (cemented needle)
point style #1
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
SGE 002822
針長
42 mm
容積
10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
SGE 注射器经过设计和测试,符合严苛的自动进样器规格。这些注射器采用独特的活塞设计,有效避免活塞弯曲和卡塞。同时,针尖样式可承受多次快速刺穿隔垫进样;集上述特性于一体的自动进样器注射器实为您的不二之选。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)