主要文件
22780
Supelco
无筛板吹扫取样器玻璃器具
size 5 mL, Tekmar® 14-2336-024
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
agency
suitable for EPA 601
品質等級
特點
fritted: no
製造商/商標名
Tekmar® 14-2336-024
尺寸
5 mL
應用
industrial hygiene
相容性
for use with Tekmar® 2000/3000
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
与 Tekmar 2000/3000 和 Velocity XPT 浓缩器配合使用
法律資訊
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)