主要文件
XX3002500
Millipore
微量注射器过滤器支架25 mm,Luer-Lok,不锈钢
Accessories for filter holders for sample preparation.
别名:
25 mm Syringe Filter Holder
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
材料
PTFE seal
stainless steel
品質等級
參數
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
技術
pressure filtration: suitable
長度
3.2 cm
直徑
3.2 cm
過濾器直徑
25 mm
過濾面積
4.1 cm2
預濾器直徑
22 mm
接頭
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
應用
filtration
相容性
for use with Stainless Steel Syringe Filter Holder
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
您可以制做自己的针头式过滤器!Microsyringe和Swinny过滤器支架使您可以灵活地选择最适合您的应用的膜类型和直径。对于无菌过滤,将过滤器支架高压灭菌并放置好膜。对注射器分配的少量液体进行超净或灭菌,或在线安装以过滤较大体积的液体。
特征 & 优点
•具有两种尺寸,可用于一系列工艺体积
•耐用的不锈钢结构可确保使用多年,减少一次性注射器过滤器产生的废物
•可高压灭菌装置,带有用于无菌过滤的过滤器
应用:
液体的超净或灭菌
XX3001200 Swinny过滤器支架13 mm、不锈钢
XX3002500微量注射器过滤器支架25 mm、Luer-Lok、不锈钢
XX3002514微量注射器过滤器支架25 mm、NPTF、不锈钢
替换部件
XX30012RK Swinny 13 mm替换部件套件
XX30025RK微量注射器25 mm替换部件套件
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.