主要文件
XX4002500
Millipore
气体管路过滤器支架,25 mm,不锈钢
Gas Line Filter Holder, 25mm, stainless steel
别名:
Stainless Steel Filter Holder
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
材料
stainless steel holder (for filter)
品質等級
技術
pressure filtration: suitable
過濾器直徑
25 mm
過濾面積
3.9 cm2
預濾器直徑
22 mm , thick depth prefilter
應用
filtration
相容性
for use with Gas Line Filter Holder
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
用于将超净化的溶剂或清洗液喷射在物体表面上以进行清洗。只需将 FilterJet 分配器连接到分配容器,以确保在分配之前立即过滤掉溶剂或其他液体。
应用范围:污染分析之前的溶剂过滤,机加工零件和收集容器的溶剂清洗
XX6702500 FilterJet溶剂分配过滤器
替换零件
XX6702501 手柄和阀门组件
XX6702502 阀门密封带,PTFE
XX6702506 压力管,带1/4英寸NPT接头,PE
XX6702507 管接头,1/4 in. NPTM至1/4 in.管
XX6702508 管,6 mm O.D. x 3 m,聚丙烯
XX6702RK 用于FilterJet溶剂分配过滤器的替换组件套件
XX4002500 气体管线过滤器支架,25 mm,不锈钢
XX40025RK 过滤器支架的备用组件套件
配件
XX6700P05 分配压力罐,5 L
YY1301015 压力表,0-7 bar
YY2029348 球阀,1/4 in. NPTF,不锈钢
XX6700030 Quick-release管嘴 & 接头,1/4 in. NPTM
原則
压力
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
实验方案
This article provides white paper on User Guide Filterjet™ Solvent Dispenser