Merck
22709-U
SP 合金管
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
别名:
Nickel alloy capillary tubing (50 ft)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41112500
NACRES:
SB.54
材料
SP alloy
管材長度 × 外徑 × 內徑
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
應用
镍合金,可提供最大的惰性。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)