主要文件
22459
Supelco
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose
I.D. 1.2 mm, 0.50-0.75 mm Column I.D., pkg of 10 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
一般說明
特性:用手拧 1/4 圈可紧固密封。具有高度的再用性。不会粘连金属或玻璃。
材料成分:DuPont VESPEL SP-21(85% 聚酰亚胺,15% 石墨)
最高温度:
400°C
法律資訊
配置
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)