主要文件
21951
Valco® 精密取样活塞头
size 1 mL, for use with VICI Series A, A-2, C, and D Pressure-Lok Gas Syringes, pkg of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
PTFE
PTFE plunger tip
PTFE tip
進樣針尺寸
1 mL
描述
plunger tip for 1mL syringe
包裝
pkg of 2 ea
製造商/商標名
VICI 013933
尺寸
1 mL
相容性
for use with Series A, A-2, C, & D Precision Sampling Syringe
for use with VICI Series A, A-2, C, and D Pressure-Lok Gas Syringes
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于 Pressure-Lok A、A-2、C 和 D 系列气体注射器。对于 25μL 至 250μL 注射器的活塞头,只能返厂维修。
法律資訊
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)