主要文件
Z171433
Supelco
Sample-Lok® A-2 系列气体注射器
capacity 1 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
材料
bevel tip stainless steel needle
針尺寸
2 in.
特點
needle bevel tip
製造商/商標名
VICI 050033
容量
1 mL
針長
2 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
独特的 Sample-Lok 按钮阀设计可使储存于注射器中的样品少至 25μL,并可在进样前对样品加压,有利于获得更好的分离度。用力按活塞,使其与注射器针筒底部充分接触,可基本上消除死体积。部件可更换。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z171433-1EA4061833303542