主要文件
20563
Supelco
大号 PUF 玻璃支座和筛网
pkg of 1 ea
别名:
Large PUF Cartridges
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12190000
材料
glass cartridge
包裝
pkg of 1 ea
技術
active air sampling: suitable
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相容性
for use with ORBO-2000 (6.5 cm Large PUF Plug)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)