20556
别名:
小型PUF卡夹
1 of 10
Supelco
21233-U
ORBO™ 1500 预清洗的小PUF/琥珀色™ XAD®-2/PUF卡夹
20557
20038
大号的预清洗 PUF 塞
21038
石英过滤器,32mm 直径
20350
ORBO™ Supelpak™ 20 系列管
20600-U
洁净的小号 PUF 塞
20037
ORBO™ 2000 Precleaned Large PUF Cartridge
20258
20257-U
Supelpak™ 20N 管上的 ORBO™ 2-HMP
20526-U
高级 304 不锈钢管
glass cartridge
pkg of 1 ea
active air sampling: suitable
air monitoringenvironmentalindustrial hygiene
for use with ORBO-1000 (22 mm PUF plug)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
空气监测装置和采样管
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。