主要文件
21038
Supelco
石英过滤器,32mm 直径
(d)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12190000
包裝
pkg of 10 ea
技術
active air sampling: suitable
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
一般說明
Quartz Filter along with filter cartridge assembly enables simultaneous sampling of both the gas and particulate fractions.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)