主要文件
20425-U
Sigma-Aldrich
Heavy Duty Tubing Cutter
manual, tubing cutter L 4 15/16 in., pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122406
NACRES:
NB.35
特點
manual
包裝
pkg of 1 ea
切管機長度
4 15/16 in.
特點和優勢
Cuts metal tubing 1/8in. to 1-1/8in. O.D.
Spare cutting wheel included.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)