Merck
15868
Supelco
Suberoyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H27NO6 · xLi+
分子量:
317.38 (free acid basis)
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
化驗
≥93.0% (HPLC)
形狀
solid
光學活性
[α]0.1/D -18.0±2.0° in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
clinical testing
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C15H27NO6/c1-16(2,3)11-12(10-14(19)20)22-15(21)9-7-5-4-6-8-13(17)18/h12H,4-11H2,1-3H3,(H-,17,18,19,20)/t12-/m1/s1
InChI 密鑰
YVWVEIPYMGBQPE-GFCCVEGCSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)