Merck
所有图片(14)
主要文件
ZRB1493
Sigma-Aldrich
抗-Nrf2 抗体,克隆5B20 ,ZooMAb®兔单克隆抗体
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
HEBP1, NFE2相关因子2, 核因子, 核因子红细胞2相关因子2, 红细胞衍生2样
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
生物源
rabbit (recombinant)
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
5B20, monoclonal
recombinant monoclonal
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 67.83 kDa
observed mol wt 80 kDa
物種活性
human
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NFE2L2(4780)
一般說明
ZooMAb抗体代表了新一代重组单克隆抗体。
每种ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体是可靠的,在需要时随时可以发货。
请了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于为您带来更环保的替代产品,以符合一项或多项绿色化学12项原则。该抗体不含防腐剂,生产过程没有伤害或牺牲动物,特别稳定,需要时可常温运输和储存,因此符合”防止废物“、”设计更安全的化学品“和”能源效率设计“。 点击此处获取更多信息。
特異性
克隆5B20 是一种ZooMAb兔重组单克隆抗体,可特异性检测Nrf2。它靶向C末端区域15个氨基酸内的表位。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应人核因子2红细胞相关因子2(Nrf2)的C端区域的15个氨基酸。
應用
免疫组织化学(石蜡)分析:一个代表性批次的1:100稀释液在在人胆囊和人宫颈癌组织切片中检测到 Nrf2。
免疫细胞化学分析:来自代表性批次的 1:100 稀释液在 MG132 处理的 HeLa 细胞中检测到 Nrf2。
注意:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同
抗c-Nrf2,克隆5B20 ZooMAb,货号ZRB457,是一种重组兔单克隆抗体,可特异性靶向Nrf2(NFE2相关因子2),经测试可用于免疫细胞化学、免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹。
標靶描述
核因子红细胞2相关因子2(UniProt:Q16236;又称为NF-E2相关因子2、NFE2相关因子2、Nrf-2、HEBP1、核因子、红系衍生2、样2)由人类NFE2L2(也称为NRF2)基因(基因ID:4780)编码。Nrf2是一种帽n领基区亮氨酸拉链转录因子,与小Maf蛋白异源二聚化。它参与细胞对氧化应激和亲电体的适应过程。它与靶基因启动子区域的抗氧化反应(ARE)元件结合,诱导一系列参与还原性谷胱甘肽(GSH)合成、氧化蛋白硫醇修复、活性氧消除和药物代谢的细胞保护基团等。在非胁迫条件下,它位于细胞质中,但在亲电子试剂的诱导下会易位到细胞核。在正常的非胁迫条件下,它通过Cul3-Rbx1泛素化和蛋白酶体降解以依赖Keap-1的方式快速移动。在氧化应激反应中,蛋白激酶C通过对Ser40的磷酸化使Nrf2与其Keap-1解离,并促使其移动至细胞核。它可广泛表达,在肝脏、骨骼肌、胃肠道的管腔细胞、支气管和肺泡内壁以及肾小管中表达量最高,其次是心脏、脾脏、睾丸和大脑。由于Keap1或Nrf2基因中的体细胞突变,Nrf2在许多肿瘤中呈结构性上调。过度表达Nrf2的肿瘤表现出对化疗药物的耐药性增加和更高的增殖率。通过我们的专有技术生成的ZooMAb®重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。(参考文献:Hayes, JD., and Ashford, MLJ (2012).Cell Metab.16(2): 139-141).
外觀
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,外观正常,为粗糙或半透明的树脂状。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重構
每瓶25 μL复溶后浓度为0.3 mg/mL。请参考有关每种应用和样品类型的建议起始稀释度和/或滴定度的指南。
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。 避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)