分子量
68 kDa
物種活性
human, avian, alligator, rat, plant, mouse
濃度
1 mg/mL
技術
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-3000
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... NFE2L2(4780)
一般說明
核因子红细胞 2 相关因子 2(NFE2L2)是一种主要转录因子。NRF2 基因编码 NFE2L2。它是碱性亮氨酸拉链转录因子帽和领(Cnc)家族的一员。它位于人染色体 2q31 上。
免疫原
与 NRF2(Uniprot ID#Q16236)的氨基酸 108 和 413 中的一个区域相对应的重组片段
應用
建议的起始稀释度如下:ICC/IF:1:100-1:1000,IHC-P:1:100-1:1000,IP:1:100-1:500,WB:1:500-1:3000,ChIP 测定法:稀释度由测定方法确定。尚未在其他应用程序中测试。最佳工作稀释度应由最终用户通过实验确定。
生化/生理作用
NFE2(MIM 601490)、NFE2L1(MIM 163260)和 NFE2L2 构成了一个编码碱性亮氨酸拉链(bZIP)转录因子的人基因家族。它们共享与其他 bZIP 家族(例如 JUN(MIM 165160)和 FOS(MIM 164810))不同的高度保守的区域,尽管其余区域之间存在很大差异(Chan et al., 1995 [PubMed 7868116])。[由 OMIM 提供]
核因子红细胞 2 相关因子 2(Nrf2)控制 II 期排毒酶、抗氧化剂和外排转运蛋白(例如 P-糖蛋白(P-gp))。NFE2L2 中的从头突变会导致多系统疾病。它调节 200 多个基因的表达。
核因子红细胞 2 相关因子 2(Nrf2)控制 II 期排毒酶、抗氧化剂和外排转运蛋白(例如 P-糖蛋白(P-gp))。NFE2L2 中的从头突变会导致多系统疾病。它调节 200 多个基因的表达。
特點和優勢
您可完全放心的评估我们的抗体。如果抗体在您的应用中没有发挥效果,我们将给予您完全的赔偿或更换抗体。 了解更多。
外觀
1XPBS,20% 甘油(pH7)。添加 0.025% 的 ProClin 300 作为防腐剂。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Genetic association study of systemic lupus erythematosus and disease subphenotypes in European populations.
Clinical Rheumatology, 35(5), 1161-1168 (2016)
Cancer letters, 442, 40-52 (2018-11-08)
Aberrant activation of the RAS cascade ubiquitously occurs in human hepatocellular carcinomas (HCC), regardless of rare mutations of RAS. However, the association between the Ras cascade and hepatic steatosis during hepatocarcinogenesis remains under-investigated. Here, the variation in the constitutive activity
Nature communications, 8(1), 818-818 (2017-10-12)
Transcription factor NRF2, encoded by NFE2L2, is the master regulator of defense against stress in mammalian cells. Somatic mutations of NFE2L2 leading to NRF2 accumulation promote cell survival and drug resistance in cancer cells. Here we show that the same
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 97, 286-292 (2017-11-02)
The efficacy of chemotherapeutic agents remains very poor in gastric cancer (GC) patients due to the development of multidrug resistance (MDR) phenotype. The nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2), is a pivotal transcriptional factor that regulates phase II detoxifying
Free radical biology & medicine, 73, 1-11 (2014-05-09)
The goal of this study was to evaluate the potential involvement of melatonin in the activation of the nuclear factor erythroid 2-related factor 2 and antioxidant-responsive element (Nrf2-ARE) signaling pathway and the modulation of antioxidant enzyme activity in an experimental