Merck
所有图片(14)
主要文件
ZRB012657
Sigma-Aldrich
抗-PLA2R1抗体,克隆1D5,ZooMAb®兔单克隆抗体
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
180 kDa分泌型磷脂酶A2受体, C型凝集素结构域家族13-成员D, M型受体。, PLA2-R, 分泌型磷脂酶A2受体
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
生物源
rabbit (recombinant)
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1D5, recombinant monoclonal
monoclonal
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 168.6 kDa
observed mol wt ~220 kDa
物種活性
human, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
同型
IgG
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
ZooMAb抗体代表了新一代的重组单克隆抗体。
每个ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统制造,纯化均一,并精确分配以产生可靠且高度可重复的批次间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体通过可靠的程序进行制备,并在您需要时可随时发货。
在此处了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于遵循绿色化学12原则中的一个或多个原则,为您提供更环保的替代产品。这种抗体不含防腐剂,生产时不会伤害或牺牲动物,化学性质稳定,可以在需要时进行环境运输和储存,因此符合“废物产生预防”,“设计更安全的化学品”和“设计节能”规范。 点击此处以获取更多信息。
特異性
克隆1D5是ZooMAb兔重组单克隆抗体,可特异性检测人分泌型磷脂酶A2受体(PLA2R1)。它靶向细胞外结构域中的表位。
免疫原
GST/His标记的重组片段,对应于人分泌型磷脂酶A2受体(PLA2R1)N端胞外域区域的136个氨基酸。
應用
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:100稀释液在HeLa、A431、HUVEC和NIH 3T3细胞中检测到PLA2R1。
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:100稀释液在人肾组织切片中检测到PLA2R1。
抗PLA2R1,克隆1D5,ZooMAb,目录号ZRB012657,是一种重组兔单克隆抗体,可检测分泌型磷脂酶A2受体,并已经过测试用于免疫细胞化学、免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹。
標靶描述
分泌型磷脂酶A2受体(UniProt:也称为PLA2-R,PLA2R,180 kDa分泌型磷脂酶A2受体,C型凝集素结构域家族13-成员C,M型受体)是由人的PLA2R1(也称为CLEC13C)基因(基因ID:22925)所编码的。PLA2R是一种单程I型膜蛋白,可作为分泌性磷脂酶A2(sPLA2)的受体。它在肾脏中高度表达,也存在于肺巨噬细胞、胰腺、羊膜和胎盘中。PLA2R是磷脂酶sPLA2-IB/PLA2G1B的受体,但不是sPLA2-IIA/PLA2G2A的受体。也可与蛇PA2样毒素结合。sPLA2与其受体的结合参与sPLA2功能和清除的正向和负向调节。已显示sPLA2-IB/PLA2G1B的结合可根据细胞类型诱导各种作用,例如激活有丝分裂原激活的蛋白激酶级联反应以诱导细胞增殖,脂质介体的产生,花生四烯酸在骨髓衍生的肥大细胞中的选择性释放。PLA2R还参与内毒素休克期间促炎细胞因子产生的反应。分泌型磷脂酶A2受体的循环可溶形式通过阻断sPLA2-IB/PLA2G1B的生物学功能而充当sPLA2功能的负调节剂。PLA2R最初产生具有信号肽序列(aa 1-20)的信号肽序列,其切割产生具有大的细胞外结构域(aa 21-1397),跨膜结构域(aa 1398-1418)和胞质尾区(aa 1419-1463)的成熟形式。细胞外结构域包含纤连蛋白样II型结构域(173-221)和八个碳水化合物识别结构域(C型凝集素)的串联重复序列。通过我们的专有技术生成的ZooMAb重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。
外觀
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,外观正常,为粗糙或半透明的树脂状。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重構
Reconstitute lyophilized antibody pellet with 25μL of ultrapure water or Phosphate Buffered Saline (PBS). Please refer to our reconstitution protocol and the specific application guidance on the suggested starting dilutions and sample type.
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。 避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
ZRB012657-25UL
ZRB012657-4X25UL