Merck
所有图片(21)
主要文件
ZMS1017
Sigma-Aldrich
抗-DNA-RNA 杂交抗体,克隆 S9.6,ZooMAb®小鼠单克隆抗体
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
生物源
mouse
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
S9.6, recombinant monoclonal
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
all
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
同型
IgG2aκ
表位序列
Unknown
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
ZooMAb®抗体代表了新一代重组单克隆抗体。
每种ZooMAb®抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb®抗体是可靠的,在需要时随时可以发货。
请了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于为您提供符合一项或多项“绿色化学12 项原则”的绿色替代产品。此抗体不含防腐剂,生产时未伤害或牺牲动物且非常稳定,可视需要进行环境运输和储存,因此符合“废物预防”、“设计更安全的化学品”和“能效设计”原则。 点击此处获取更多信息。
特異性
克隆S9.6 是ZooMAb®小鼠重组单克隆抗体,可检测环DNA-RNA杂聚物。它不与单链 DNA、双链 DNA 和 RNA 以及核糖体 RNA 结合。
免疫原
通过用DNA依赖性RNA聚合酶转录phi X174单链DNA制备的DNA-RNA杂聚物双链体(Boguslawski,S.J.,et al.(1986).J. Immunol Methods.89(1):123-130)。
應用
质量控制测试
通过免疫细胞化学在HeLa细胞中进行评估。
免疫细胞化学分析:该抗体的1:1,000稀释液在HeLa细胞中检测到RNA-DNA杂合体。
T测试的应用
免疫细胞化学分析:一个代表性批次的1:1,000稀释液在A431、HUVEC和NIH3T3细胞中检测RNA-DNA杂合体。
流式细胞术分析:1 μg(来自一个代表性批次)在100万个 A431细胞中检测到RNA-DNA杂合体。
斑点印迹分析:来自一个代表性批次的 1:1,000 稀释液在 HeLa 细胞中检测到RNA-DNA杂合体。
注意:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同
抗DNA-RNA 杂合体,克隆S9.6 ZooMAb®,目录号ZMS1017,是一种重组小鼠单克隆抗体,可检测DNA-RNA 杂合体, 并在斑点印迹、流式细胞术和免疫细胞化学中进行测试。
標靶描述
DNA-RNA 杂合体是一种高度稳定的结构,在转录和复制等基本细胞功能过程中形成。它们在真核细胞中天然存在,其水平在高转录活性位点较高。它们是具有转录调节功能的非规范核酸结构。然而,它们可能是基因组不稳定性的重要来源,也是癌症和遗传疾病的标志。据报道它们的存在使基因座易于发生染色体断裂。形成DNA:RNA的基因座产生双链A/B中间构象,在互补的、置换的DNA链上具有单链核酸结合蛋白的第二个靶标。它们显示出对DNA甲基转移酶的活性具有抗性。DNA:RNA杂交体的形成与许多神经系统疾病有关。DNA:RNA解旋酶senataxin(SETX)中的突变与4型肌萎缩性侧索硬化症的显性少年形式和2型共济失调性动眼性失用症的隐性形式有关。通过我们的专有技术生成的ZooMAb®重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。(参考文献:García-Rubio, M., et al (2018)。Methods in Molecular Biology.1672; 347-361, Humana Press, NY; Nadel, J., et al. (2015)。Epigenetics & Chromatin 8, 46).
外觀
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,外观正常,为粗糙或半透明的树脂状。ZooMAb 制剂中的 PBS/海藻糖成分在冻干后可呈现半固体(珠状凝胶)的外观。这是正常现象。请按照数据表中推荐的复溶程序溶解半固体、珠状、凝胶状材料。全功能测试证明,所得抗体溶液完全稳定且功能齐全。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重構
Reconstitute lyophilized antibody pellet with 25μL of ultrapure water or Phosphate Buffered Saline (PBS). Please refer to our reconstitution protocol and the specific application guidance on the suggested starting dilutions and sample type.
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。 避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
ZMS1017-4X25UL4065266274387
ZMS1017-25UL4065266274370