主要文件
Z742382
CellCrown 插件
12 well plate inserts, non-sterile
别名:
3D cell inserts
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料
clear polycarbonate
無菌
non-sterile
特點
lid
包裝
pack of 6 ea
製造商/商標名
Scaffdex C00007N
尺寸
12 well
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
CellCrown 是一种一次性插件,可将样品固定在 6、12、24、48 和 96 孔板上。可以使用 CellCrown 将纤维、箔、膜、织物、组织和块状样品固定在孔中一个牢固的、可调节的位置。在更换培养基的过程中,可通过在孔壁和 CellCrown 插件之间进行移液,从而将样品留在孔中。使用 CellCrown 时,培养板的盖子是可以关闭的。该插件可以从孔板中取出,并在细胞培养后将其卸载,而不会损坏样品。CellCrown 由医用聚碳酸酯制成,产品线包括即用型无菌产品以及需要用户灭菌的非无菌产品。可以通过伽马射线或电子束辐射、高压灭菌、环氧乙烷气体和等离子灭菌进行灭菌。
灭菌条件:
温度....... 121°C/250°F
时间.................. 15 分钟
干燥时间......... 15 分钟
法律資訊
CellCrown is a trademark of Scaffdex Oy
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)