主要文件
Z723525
Hettich® ROTINA 420/420R centrifuge
ROTINA 420, AC/DC input 240 V AC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161701
NACRES:
NB.22
AC/DC 輸入
, Schuko plug
, UK plug
特點
CE compliant
cooling: no
製造商/商標名
Hettich 4701
參數
15000 rpm
24400 rpm
技術
centrifugation: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
423 mm (17 in.) × 506 mm (20 in.) × 650 mm (25.5 in.)
重量
81 kg (179 lb)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • Available in non-refrigerated (420) and refrigerated (420R) versions
  • Maximum capacity of: 4 x 600 mL, 52 x 15 mL conical tubes, 84 blood/urine tubes or 16 microtiter plates
  • Noise Dampening Technology
  • Self diagnostic testing
  • 98 user defined programs
包裝
CSA or cTUVus Label for Canada (SCC)
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)