主要文件
Z722731
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220/220R Centrifuge, Swing-out Rotor, 24 place (w/lid)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103900
NACRES:
NB.22
特點
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Hettich 1154-L
參數
18,516 max. RCF
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)