Key Documents
Z601160
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220R Centrifuge, Adapter for 15 mL Falcon tubes (17x120 mm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.22
特點
Holds 15 mL tubes
包裝
pack of 6 ea
製造商/商標名
Hettich 1631
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 1016, 1137 (rotors)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • compatible with rotor 1016 (Z601381)
  • rotor 1016 (Z601381) is only compatible with the MIKRO 220R Centrifuge
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG