Key Documents
Z722529
X-Pierce 薄膜
sterile
别名:
piercable film, piercable plate seal
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122410
NACRES:
NB.22
材料
vinyl film
無菌
sterile
特點
piercable
製造商/商標名
Excel Scientific XP-25
包裝
pkg of one tamper evident zippered bag of 50
技術
tissue processing: suitable
寬度 × 長度
79.4 mm × 145.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
还可用于保护平板内容物在随时间多次手动添加试剂过程中免受污染。X-Pierce薄膜是89 μm厚的乙烯基,带有18 μm厚的粘合层,旨在暂时保护96孔板中的样品免受污染和蒸发。每个孔上的预切“X”产生四个襟翼,当被机器人探针或移液器吸头推动时,这些襟翼很容易向下弯曲,从而使样品进入而没有核化或粘合剂污染。将X-Pierce襟翼分开的薄粘合剂层和特殊的发际线切口结合在一起,以防止探针接触粘合剂并被阻塞。取样后,襟翼返回其原始位置以继续保护。对于取样后的长期样品保护,应涂一层连续膜作为第二层。
法律資訊
X-Pierce is a trademark of Excel Scientific, Inc.