主要文件
Z681695
Labnet MPS 1000小型平板旋转器
fixed angle rotor, AC/DC input 230 V AC (UK and Schuko plug)
别名:
Labnet Plate Spinner, Mini Plate Spinner
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161701
NACRES:
NB.22
無菌
non-sterile
特點
CE compliant
to hold 2 PCR plates
to hold microtiter plates
製造商/商標名
Labnet C1000-230V-UK
參數
2500 rpm
500 × g
技術
centrifugation: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 容量:2块PCR板
  • 转子速度:2,500 rpm
  • RCF: 500 x g
  • 转子:固定角
  • 尺寸:7.5 x 8.2 x 7.2 in. (W x D x H)
  • 重量:6 lbs (3 kg)
特點和優勢
  • 将液滴快速转下并凝聚
  • 在热循环之前和之后使用以提升PCR产量
  • 可接受带裙边、无裙边和所有标准PCR板
  • 小于绝大多数板式离心的1/4尺寸
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)