主要文件
Z663077
Kern EW series Toploader balances
weighing capacity 3,000 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.02 g
别名:
laboratory balance, weighing balance
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111502
AC/DC 輸入
230 V
材料
stainless steel weighing plate
特點
CE compliant
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kern EW 3000-2M
存貨情形
not available in USA and Canada
最大稱重量測量範圍
3,000 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.02 g
W × 深度 × H
180 mm × 230 mm × 85 mm
平台直徑
140 mm
重量
2 kg
電池電量
rechargeable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • Large LCD display
  • Capacity display
  • Protective working cover
  • Test weight
  • 3 years warranty
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)