主要文件
Z657867
Hettich® centrifuge adapters
for 4.5-5 mL blood/urine tubes (11x92 mm) and 7ml round bottom tubes (12x100 mm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.22
描述
for UNIVERSAL 320/320R and ROTINA 38/38R
特點
Holds 7 mL tubes
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Hettich 5230
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 1427 (bucket)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)