主要文件
Z728489
Hettich® adapter for 15 mL conical tubes
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Adapter for 12 x 15 mL Conical Tubes 17 x 120mm
别名:
Hettich® centrifuge adapters
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.22
特點
Holds 12 mL tubes
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Hettich 4739
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 5625-A (bucket)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)