主要文件
Z601357
Hettich® centrifuge adapters
adapter for 0.4 mL tubes 6x45 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.22
特點
Holds 0.2 mL tubes
包裝
pack of 6 ea
製造商/商標名
Hettich 1378
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 1161 (drum rotor)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)