主要文件
Z370517
Nalgene® 便携冰盒
0°C Labtop cooler, clear lid
别名:
PCR amplification cooler, PCR amplification workstation
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103025
NACRES:
NB.22
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Nalgene® 5116-1600
長度 × 寬度 × 高度
197 mm × 140 mm × 190 mm
重量
3.5 lb
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
由耐用的聚碳酸酯模塑而成,填充无毒的可冷冻凝胶。冰桶的方便替代品,用于保持试剂和酶的温度。同时保护关键样品免受冰柜中温度波动的影响。
圆顶盖允许储存较高的螺旋盖微管。盖子具有网格写入表面,用于样本识别。可堆叠。
Maintains twelve 16-17 mm diameter tubes below 2°C for up to 4 hrs at room temperature.
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)